SAB4700634
Monoclonal Anti-HLA Class I-PE antibody produced in mouse
clone MEM-123, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEM-123, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG3
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Categorías relacionadas
Descripción general
The previously assigned protein identifier P01891 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable