Documentos clave
SAB4700613
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD177 antibody produced in mouse
clone MEM-166, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
100 μG
254,00 €
254,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
254,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
254,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEM-166, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
nonhuman primates, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD177(57126)
Descripción general
The antibody MEM-166 reacts with CD177 (Neutrophil specific antigen 1), a 60 kDa GPI-linked cell surface glycoprotein of uPAR family, expressed on granulocytes and in bone marrow early erythroblasts, megakaryocytes, promyelocytes and myelocytes.
Inmunógeno
Human granulocytes
Aplicación
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)