Documentos clave
SAB4700488
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD138-PE antibody produced in mouse
clone MI15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SDC1, Anti-Syndecan 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MI15, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, rat, nonhuman primates, rat, nonhuman primates
condiciones de almacenamiento
do not freeze (Protect from prolonged exposure to light.)
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SDC1(6382)
Descripción general
The mouse monoclonal antibody MI15 recognizes an extracellular epitope of CD138 (syndecan 1)
Inmunógeno
A mixture of U266 and XG-1 human myeloma cell lines
Aplicación
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)