Documentos clave
SAB4700485
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD45RB-PE antibody produced in mouse
clone MEM-55, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PTPRC
Seleccione un Tamaño
100 TEST
406,00 €
406,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 TEST
406,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
406,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEM-55, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, nonhuman primates
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPRC(5788)
Descripción general
The antibody MEM-55 recognizes a siliadase-sensitive epitope of CD45RB, a 180-240 kDa single chain type I membrane glycoprotein, variant of CD45 (CD45RB isoform). CD45RB is expressed on a subset of T lymphocytes, B lymphocytes, monocytes, macrophages, granulocytes and dendritic cells.
Inmunógeno
Human thymocytes and T lymphocytes
Aplicación
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)