Documentos clave
SAB4700354
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IgE-FITC antibody produced in mouse
clone 4H10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-IGHE
Seleccione un Tamaño
100 μG
277,00 €
277,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
277,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
277,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4H10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
0.1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IGHE(3497)
Descripción general
The antibody 4H10 reacts with human IgE; it recognizes an epitope different from the ones recognized by BE5 and 4G7 antibodies to IgE.
Inmunógeno
Purified human IgE
Aplicación
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 2-5 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)