SAB4503957
Anti-phospho-p70 S6 Kinase (pThr389) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-PS6K, Anti-S6K, Anti-S6K-beta-1, Anti-S6K1, Anti-STK14A, Anti-p70 S6KA, Anti-p70(S6K)-alpha, Anti-p70-S6K, Anti-p70-alpha
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 59 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr389)
Información sobre el gen
human ... RPS6KB1(6198)
Inmunógeno
Immunogen Range: 355-404
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable