Documentos clave
SAB4503625
Sigma-Aldrich
Anti-TCEAL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Nuclear phosphoprotein p21/SIIR, TCEA-like protein 1, TCEAL1, Transcription elongation factor A protein-like 1, Transcription elongation factor S-II protein-like 1
Seleccione un Tamaño
100 μG
344,00 €
344,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
344,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
344,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 18 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TCEAL1(9338)
Descripción general
Anti-TCEAL1 Antibody detects endogenous levels of total TCEAL1 protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TCEAL1.
Immunogen Range: 91-140
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)