SAB4503192
Anti-SLC24A6, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
NCKX6, Na(+)/K(+)/Ca(2+)-exchange protein 6, SLC24A6, Sodium/potassium/calcium exchanger 6, Solute carrier family 24 member 6
Seleccione un Tamaño
344,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
344,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 64 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC24A6(80024)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 494-543
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)