SAB4501373
Anti-Histone H3.3 (H3-3A,H3-3B) Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
CG5825, H3.3Q, H3.A, H3.B, H33
Seleccione un Tamaño
390,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
390,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Histone H3.3 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 15 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... H3-3A(3020)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 16-65
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)