SAB4500420
Anti-ACOT12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Acyl-CoA thioester hydrolase 12, Acyl-CoA thioesterase 12, Acyl-coenzyme A thioesterase 12, CACH-1, Cytoplasmic acetyl-CoA hydrolase 1
Seleccione un Tamaño
344,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
344,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 62 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACOT12(134526)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 281-330
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)