Documentos clave
SAB4500330
Sigma-Aldrich
Anti-CASP6 (Cleaved-Asp162) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Apoptotic protease Mch-2, CASP-6, CASP6, Caspase-6, MCH2
Seleccione un Tamaño
100 μG
344,00 €
344,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
344,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
344,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 28 kDa
antigen 35 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
proteolytically cleaved (Asp162)
Información sobre el gen
mouse ... Casp6(12368)
Descripción general
Anti-CSPN6 (Cleaved-Asp162) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated CSPN6 (Cleaved-Asp162) protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from mouse Caspase 6.
Immunogen Range: 144-193
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)