SAB4500194
Anti-ERD22 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ELP-1, ER lumen protein retaining receptor 2, ERD2-like protein 1, KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 2, KDEL receptor 2
Seleccione un Tamaño
344,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
344,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 24 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ERD22(11014)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 81-130
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)