SAB4500191
Anti-LILRB4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ILT-3, Immunoglobulin-like transcript 3, LIR-5, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 5, Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 4
Seleccione un Tamaño
390,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
390,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 49 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LILRB4(11006)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 201-250
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)