Documentos clave
SAB4301781
Sigma-Aldrich
Anti-TP53I11
affinity isolated antibody
Sinónimos:
PIG11
Seleccione un Tamaño
100 μL
263,00 €
263,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
263,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
263,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
nº de acceso
NP_006025
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TP53I11(9537)
Inmunógeno
Synthetic peptide of human TP53I11
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)