Documentos clave
SAB4301759
Sigma-Aldrich
Anti-PRDX4
affinity isolated antibody
Sinónimos:
AOE37-2, AOE372, HEL-S-97n, PRX-4
Seleccione un Tamaño
100 μL
298,00 €
298,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
298,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
298,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
nº de acceso
NP_006397
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRDX4(10549)
Inmunógeno
Synthetic peptide of human PRDX4
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Blendi Ura et al.
International journal of molecular medicine, 44(6), 2329-2335 (2019-10-23)
Uterine leiomyomas are benign smooth muscle cell tumors originating from the myometrium. The present study focused on leiomyoma and myometrium phosphoproteome enrichment by using immobilized metal affinity chromatography (IMAC). The phosphoproteome was analyzed by two‑dimensional gel electrophoresis coupled with mass
Nicole M Sayles et al.
Cell reports, 38(10), 110475-110475 (2022-03-10)
Mitochondrial cardiomyopathies are fatal diseases, with no effective treatment. Alterations of heart mitochondrial function activate the mitochondrial integrated stress response (ISRmt), a transcriptional program affecting cell metabolism, mitochondrial biogenesis, and proteostasis. In humans, mutations in CHCHD10, a mitochondrial protein with