Documentos clave
SAB4301455
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FAK (pTyr576) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
FADK 1, FAK1, Focal adhesion kinase 1, PTK2, pp125FAK
Seleccione un Tamaño
100 μL
446,00 €
446,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
446,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
446,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
125 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
isotipo
IgG
nº de acceso
NP_001186578.1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr576)
Información sobre el gen
human ... PTK2(5747)
Especificidad
The antibody detects endogenous level of FAK only when phosphorylated at tyrosine 576.
Inmunógeno
Peptide sequence around phosphorylation site of Tyrosine576 (S-T-Y(p)-Y-K) derived from Human FAK.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)