SAB4301106
Anti-SLC16A10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
MCT10, PRO0813, TAT1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
55 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
1.4 mg/mL
técnicas
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
isotipo
IgG
nº de acceso
NP_061063.2
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC16A10(117247)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable