Documentos clave
SAB4300995
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
HMFN0376, NIIL497, SCDR9, SDR16C3
Seleccione un Tamaño
100 μL
350,00 €
350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
350,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
34 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1.3 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
isotipo
IgG
nº de acceso
NP_001129702.1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
Hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 13 (HSD17B13) is part of the short-chain dehydrogenase/reductase family. The gene encoding this lipid droplet-associated protein is localized on human chromosome 4q22.1.
Especificidad
The antibody detects endogenous levels of total HSD17B13 protein.
Inmunógeno
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 13
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 13 (HSD17B13) has a role in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and it has been shown to be downregulated in hepatocellular carcinoma. HSD17B13 modulates lipid biosynthesis.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)