Documentos clave
SAB4300710
Sigma-Aldrich
Anti-DLK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-FA1, Anti-PREF1, Anti-Pref-1, Anti-ZOG, Anti-pG2
Seleccione un Tamaño
100 μG
364,00 €
364,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
364,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
364,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~51 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(S-K-E-A-G)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DLK1(8788)
Descripción general
The antibody detects endogenous level of total Integrin β1 (CD29) protein.
Inmunógeno
Peptide sequence around aa. 375-379 (S-K-E-A-G), according to the protein NP_003827.3
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
May have a role in neuroendocrine differentiation.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)