Documentos clave
SAB4300610
Sigma-Aldrich
Anti-CuNVgp5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-p20 protein antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μG
328,00 €
328,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
328,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
328,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~20 kDa
reactividad de especies
cucumber necrosis virus
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(D-A-R-E-Q)
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
cucumber necrosis virus ... CuNVgp5(1493948)
Inmunógeno
Peptide sequence around aa. 9-13 (D-A-R-E-Q) according to the protein CuNVgp5.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
plays a role in initiation of gene silencing at the early stage of viral infection.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)