Documentos clave
SAB4300432
Sigma-Aldrich
Anti-VAV1 (Ab-174) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-VAV antibody produced in rabbit, Anti-vav 1 guanine nucleotide exchange factor antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μG
437,00 €
437,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
437,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
437,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~95 kDa
reactividad de especies
human, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(E-I-Y-E-D)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VAV1(7409)
Inmunógeno
Peptide sequence around aa. 172-176 (E-I-Y-E-D), according to the protein VAV1.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
Couples tyrosine kinase signals with the activation of the Rho/Rac GTPases, thus leading to cell differentiation and/or proliferation.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)