SAB4300358
Anti-KDR (Ab-951) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CD309 antibody produced in rabbit, Anti-FLK1 antibody produced in rabbit, Anti-VEGFR antibody produced in rabbit, Anti-VEGFR2 antibody produced in rabbit, Anti-kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase) antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
371,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
371,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~230 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(K-D-Y-V-G)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KDR(3791)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)