SAB4300269
Anti-phospho-HDAC9/HDAC4/HDAC5 (pSer246/pSer259/pSer220) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-DKFZp779K1053 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ90614 antibody produced in rabbit, Anti-HA6116 antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 9 / 4 / 5 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
485,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
485,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~124 kDa
~140 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(T-A-SP-EP)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer246/pSer259/pSer220)
Información sobre el gen
human ... HDAC4(9759) , HDAC5(10014) , HDAC9(9734)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)