SAB4300234
Anti-phospho-MAP2K1 (pThr291) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MAPKK1 antibody produced in rabbit, Anti-MEK1 antibody produced in rabbit, Anti-MKK1 antibody produced in rabbit, Anti-PRKMK1 antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase 1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
364,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
364,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~45 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(P-R-TP-P-G
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr291)
Información sobre el gen
human ... MAP2K1(5604)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)