SAB4300168
Anti-phospho-SYT1 (pSer309) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-DKFZp781D2042 antibody produced in rabbit, Anti-P65 antibody produced in rabbit, Anti-SVP65 antibody produced in rabbit, Anti-SYT antibody produced in rabbit, Anti-synaptotagmin I antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
364,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
364,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~46 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(G-L-SP-D-P)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer309)
Información sobre el gen
human ... SYT1(6857)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)