SAB4300115
Anti-phospho-CFL1 (pSer3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CFL antibody produced in rabbit, Anti-cofilin 1 (non-muscle) antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
412,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
412,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~19 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(M-A-SP-G-V)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer3)
Información sobre el gen
human ... CFL1(1072)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)