Documentos clave
SAB4300105
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-HDAC8 (pSer39) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-HDACL1 antibody produced in rabbit, Anti-RPD3 antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 8 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μG
364,00 €
364,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
364,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
364,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~42 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(R-A-SP-M-V)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer39)
Información sobre el gen
human ... HDAC8(55869)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 39 (R-A-S(p)-M-V), according to the protein HDAC8.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
Histones play a critical role in transcriptional regulation, cell cycle progression, and developmental events. Histone acetylation/deacetylation alters chromosome structure and affects transcription factor access to DNA. The protein encoded by HDAC8 gene belongs to class I of the histone deacetylase family. It catalyzes the deacetylation of lysine residues in the histone N-terminal tails and represses transcription in large multiprotein complexes with transcriptional co-repressors. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)