SAB4300079
Anti-phospho-TP53 (pSer315) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-FLJ92943 antibody produced in rabbit, Anti-LFS1 antibody produced in rabbit, Anti-TRP53 antibody produced in rabbit, Anti-p53 antibody produced in rabbit, Anti-tumor protein p53 antibody produced in rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~53 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(S-S-SP-P-Q)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer315)
Información sobre el gen
human ... TP53(7157)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.