SAB4200837
Anti-DDX6 antibody, Mouse monoclonal
clone DDX6-34, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
ATP-dependent RNA helicase p54, DEAD box protein 6, HLR2, Oncogene RCK, Probable ATP-dependent RNA helicase DDX6
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DDX6-34, monoclonal
reactividad de especies
human, monkey, bovine, dog, rat, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human HeLa whole cell extract.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human U-2-OS cells.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Monkey ... DDX6(101053064)
bovine ... DDX6(513906)
dog ... DDX6(479414)
human ... DDX6(1656)
mouse ... DDX6(13209)
rat ... DDX6(500988)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable