SAB4200814
Anti-TIMP2 antibody, Mouse monoclonal
clone TM8, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
CSC-21K, Metalloproteinase inhibitor 2, Tissue inhibitor of metalloproteinases 2
Seleccione un Tamaño
128,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
128,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TM8, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using HEK-293 over expressing human TIMP2 cells extract.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TIMP2(7077)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)