SAB4200732
Anti-β-Tubulin I antibody, Mouse monoclonal
clone SAP.4G5, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-TUBB
Seleccione un Tamaño
461,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
461,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SAP.4G5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~55 kDa
reactividad de especies
bovine, gerbil, Xenopus, human, canine, mouse, hamster, chicken, rat, monkey
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 0.06-0.12 μg/mL using HeLa cell extract
immunofluorescence: 1-2.5 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 1-2 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human fallopian tube or testis sections.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TUBB(203068)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)