SAB4200662
Monoclonal Anti-SPTBN1 antibody produced in mouse
clone FOD5, hybridoma cell culture supernatant
Sinónimos:
EIEE5, NEAS, SPTA2, alpha, non-erythrocytic 1, spectrin
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
FOD5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, bovine, rat, canine
concentración
~1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1:100-1:200 using HeLa cells
immunoblotting: 1:500-1:1000 using whole extracts of SH-SY5Y cells
immunofluorescence: 1:500-1:1000 using using methanol:aceton fixed MDA-MB-231 cells.
immunohistochemistry: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPTBN1(6711)
rat ... Sptbn1(305614)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)