SAB4200615
Monoclonal Anti-WDR49 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone W49.1, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-WD repeat-containing protein 49, Anti-WDR49
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
W49.1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~85 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 5-10 μg/test using Jurkat cells
immunoblotting: 20 μg/mL using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing WDR49
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WDR49(151790)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)