SAB4200612
Monoclonal Anti-EXOC6 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 15S2G6, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-EXOC6A, Anti-RP11-348J12.4, Anti-SEC15-like 1, Anti-SEC15-like protein 1, Anti-SEC15-like protein 3, Anti-SEC15, Anti-SEC15L1, Anti-SEC15L3, Anti-SEC15L, Anti-Sec15p, Anti-exocyst complex component Sec15A
Seleccione un Tamaño
430,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
430,00 €
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
15S2G6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~90 kDa
reactividad de especies
canine, rat, monkey, bovine, human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 20 μg/test using A549 cells
immunoblotting: 0.5-1.0 μg/mL using NT2/D1 total cell extracts
immunofluorescence: 20 μg/mL using PC12 or A549 cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... EXOC6(50556)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow Cytometry
- immunocytochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)