SAB4200582
Anti-Epsin1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-EPN1
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~90 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of SH-SY5Y cells and of mouse brain (S1 fraction).
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using NRK cells.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPN1(29924)
mouse ... Epn1(13854)
rat ... Epn1(117277)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)