SAB4200480
Anti-Kindlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone 4A5.14, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-C20orf42, Monoclonal Anti-DTGCU2, Monoclonal Anti-FERMT1 URP1, Monoclonal Anti-KIND1, Monoclonal Anti-Kindlin-1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-UNC112A, Monoclonal Anti-fermitin family member 1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A5.14, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~77 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5.0 μg using SW-48 cells
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using SW-48 total cell extracts
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FERMT1(55612)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)