SAB4200319
Anti-PTPRA antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL
Sinónimos:
Anti-LRP, Anti-PTPA, Anti-PTPRL2, Anti-PTPase-α, Anti-Tyrosine protein phosphatase receptor type α
Seleccione un Tamaño
397,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
397,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~90 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde fixed HUVEC cells.
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using lysates of NIH-3T3 or PC12 cells.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPRA(5786)
mouse ... PTPRA(19262)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)