SAB4200284
Anti-Neurocalcin-δ antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-NCALD
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~22 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction) and lysates of HEK-293T cells over-expressing human neurocalcin-δ.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NCALD(83988)
mouse ... Ncald(52589)
rat ... Ncald(553106)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)