SAB4200233
Anti-VIP36/ LMAN2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-GP36B, glycoprotein GP36b, Anti-Lectin, mannose-binding 2, Anti-Vesicular integral protein of 36 kDa
Seleccione un Tamaño
423,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
423,00 €
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HeLa or ACHN cells, rat Rat2 or mouse 3T3 cells.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LMAN2(10960)
mouse ... Lman2(66890)
rat ... Lman2(290994)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)