SAB4200150
Anti-PIWIL3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL
Sinónimos:
Anti-HIWI3, Anti-Piwi-like protein 3
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~101 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma sections and biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human PIWIL3
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)