SAB4200042
Anti-USP7 antibody, Rat monoclonal
clone USP 3D8, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-HAUSP, Anti-TEF1, Monoclonal Anti-USP7 antibody produced in rat
Seleccione un Tamaño
400,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
400,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
USP 3D8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~130 kDa
reactividad de especies
human, rat
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell extracts
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... USP7(7874)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)