SAB4200024
Anti-Notch 1 antibody, Rat monoclonal
clone ICN 5B5, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Anti-TAN1, hN1, neurogenic locus notch homolog protein 1, Anti-Translocation-associated notch protein, Monoclonal Anti-Notch 1 antibody produced in rat
Seleccione un Tamaño
405,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
405,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ICN 5B5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~120 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human Jurkat cells and developing with a sensitive film
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NOTCH1(4851)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)