SAB3701431
Monoclonal Anti-Esrp-1/2 antibody produced in mouse
clone 23A7.C9, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-Epithelial splicing regulatory protein 1, Anti-RNA-binding motif protein 35A, Anti-RNA-binding protein 35A, Anti-RNA-binding protein 35B, Anti-Rbm35a
Seleccione un Tamaño
394,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
394,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
23A7.C9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Esrp2(77411)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)