SAB3700415
Anti-Guinea Pig IgG (H+L), F(ab) fragment-Biotin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Seleccione un Tamaño
218,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
218,00 €
origen biológico
rabbit
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
guinea pig
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
1 of 4
Este artículo | SAB3700402 | SAB3700395 | SAB3700368 |
---|---|---|---|
conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate |
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat | biological source goat |
species reactivity guinea pig | species reactivity guinea pig | species reactivity guinea pig | species reactivity guinea pig |
technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, indirect ELISA: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable |
clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Especificidad
Inmunógeno
Propiedades físicas
Forma física
Reconstitución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)