SAB3700396
Anti-Guinea Pig IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Texas Red® antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Seleccione un Tamaño
203,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
203,00 €
origen biológico
goat
conjugado
Texas Red® conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
guinea pig
técnicas
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Propiedades físicas
Forma física
Reconstitución
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)