Documentos clave
SAB3700216
Sigma-Aldrich
Anti-Chicken IgG (H+L), F(ab′)2 fragment antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
1 MG
208,00 €
208,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
208,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
208,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
chicken
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Chicken IgG coupled to agarose beads followed by pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Chicken IgG and Chicken Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin and Anti-Rabbit IgG F(c).
Inmunógeno
Chicken IgG whole molecule
Propiedades físicas
Antibody format: IgG F(ab′)2
Forma física
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)