Documentos clave
SAB3501275
Sigma-Aldrich
Anti-Hantaan Virus Glycoprotein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
virus (Hantaan virus)
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Hantaan virus ... HTNVsMgp1(2943079)
Descripción general
Hantaan virus (HNTV) is the prototype virus of the genus hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA virus that is the eiological agent of Korean hemorrhagic fever. The two glycoproteins of HNTV, G1 and G2, are encoded as a continuous open reading frame to produce a polypetide precursor which is then processed to yield two glycoproteins. During infection both glycoproteins are found in the Golgi complex and co-expression is considered as a prerequisite for localization to the Golgi complex.
Inmunógeno
Hantaan virus glycoprotein antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of the Hantaan virus glycoprotein.The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of Hantaan Virus Glycoprotein.
Aplicación
Hantaan virus glycoprotein antibody can detect 10ng Hantaan virus glycoprotein peptide in ELISA at 1 μg/ml.
Forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)