Documentos clave
SAB3501127
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
SARS coronavirus
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
Descripción general
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. 3C- like proteinase (NSP5) cleaves the C-terminus of replicase polyprotein at 11 sites (3,4,5). It recognizes substrates containing the core sequence [ILMVF]-Q-|-[SGACN]. It also able to bind an ADP-ribose-1′′-phosphate (ADRP).
Inmunógeno
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids in the center of SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) protein. The immunogen is located within 80-130 amino acids of the SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) protein.
Aplicación
Antibody validated: SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) antibody can detect 2 ng of free peptide at 1 μg/mL in ELISA.
Forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)