Documentos clave
SAB3501036
Sigma-Aldrich
Anti-ULK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μG
425,00 €
425,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
425,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
425,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 116 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ULK1(8408)
Inmunógeno
Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the center of human ULK1 .
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3501036.
Forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)