Documentos clave
SAB3500886
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIV-1 P24-Biotin antibody produced in mouse
clone 7F4, affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μG
425,00 €
425,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
425,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
425,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
conjugado
biotin conjugate
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7F4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
virus
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
Antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 p24 protein.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)